Imprimer
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01641-25G OR01641-5G OR01641-1G
APOSOR01641-25GEA 102 EUR
APOSOR01641-25G APOSOR01641-5G APOSOR01641-1G
3-Amino-3-methylbutanoic acid
3-Amino-3-methylbutanoic acid
Formule: C5H11NO2
Point de fusion: 232…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245495
Numéro CAS: 625-05-8