Imprimer
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01633-1G OR01633-5G
APOSOR01633-1GEA 957 EUR
APOSOR01633-1G APOSOR01633-5G
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point de fusion: 193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366468
Numéro CAS: 1017793-59-7