Imprimer
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-carbamoylbenzoate
OR0163-1G OR0163-250MG OR0163-5G
APOSOR0163-1GEA 108 EUR
APOSOR0163-1G APOSOR0163-250MG APOSOR0163-5G
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate 95+%
Methyl-3-(aminocarbonyl)benzoate
Formule: C₉H₉NO₃
Poids moléculaire: 179.18 g/mol
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245500
Numéro CAS: 106748-24-7