Imprimer
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(1-Aminoethyl)pyridine
OR01560-5G OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA 161 EUR
APOSOR01560-5G APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05215238
Numéro CAS: 42088-91-5
UN: 2735
ADR: 8,III