Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01549-1G OR01549-5G
APOSOR01549-1GEA 0 EUR
APOSOR01549-1G APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₆H₅N₃
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245377
Numéro CAS: 274-95-3