Imprimer
Bromopyruvate d'éthyle, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR015293-100G OR015293-250G OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA 43.5 EUR
APOSOR015293-100G APOSOR015293-250G APOSOR015293-25G
Bromopyruvate d'éthyle, grade Technique
Bromopyruvate d'éthyle
Formule: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Point d'ébullition: 98…100 °C/10mmHg
Densité: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000204
Numéro CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,II