Imprimer
4-Ethynylbenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Ethynylbenzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, Benzaldehyde,4-ethynyl-
OR01516-1G OR01516-25G OR01516-5G
APOSOR01516-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01516-1G APOSOR01516-25G APOSOR01516-5G
4-Ethynylbenzaldehyde 97%
4-Ethynylbenzaldehyde
Formule: C₉H₆O
Point de fusion: 89…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664348
Numéro CAS: 63697-96-1