Imprimer
3-Éthoxyacryloyle chlorure 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR015045-5G OR015045-1G OR015045-25G
APOSOR015045-5GEA 227 EUR
APOSOR015045-5G APOSOR015045-1G APOSOR015045-25G
3-Éthoxyacryloyle chlorure 90%
3-Éthoxyacryloyle chlorure
Formule: C₅H₇ClO₂
Point d'ébullition: 75 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09029675
Numéro CAS: 6191-99-7
EINECS: 228-239-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II