Imprimer
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR015021-250MG OR015021-1G
APOSOR015021-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR015021-250MG APOSOR015021-1G
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07798642
Numéro CAS: 909186-56-7