Imprimer
Ethyl 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
OR015018-1G OR015018-25G OR015018-5G OR015018-250MG OR015018-500MG OR015018-10G
APOSOR015018-1GEA 81.2 EUR
APOSOR015018-1G APOSOR015018-25G APOSOR015018-5G APOSOR015018-250MG APOSOR015018-500MG APOSOR015018-10G
Ethyl 2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate
Formule: C₆H₉NO₄
Poids moléculaire: 159.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039517
Numéro CAS: 5408-04-8