Imprimer
7-Bromochroman-4-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR015010-1G OR015010-5G
APOSOR015010-1GEA 24.4 EUR
APOSOR015010-1G APOSOR015010-5G
7-Bromochroman-4-one
7-Bromochroman-4-one
Formule: C₉H₇BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09744055
Numéro CAS: 18442-22-3