Imprimer
2-Chloro-4-nitroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 109 EUR
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Chloro-4-nitroaniline 98%
2-Chloro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007665
Numéro CAS: 121-87-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III