Imprimer

(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): (2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane

OR014998-100G OR014998-25G
APOSOR014998-100GEA 212 EUR
APOSOR014998-100G APOSOR014998-25G
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 95%
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formule: C₈H₁₉BrOSi
Point d'ébullition: 120 °C/100mmHg
Densité: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209550
Numéro CAS: 86864-60-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR