Imprimer
2-Anilinonicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 52.2 EUR
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128791
Numéro CAS: 16344-24-4