Imprimer
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0148-1G OR0148-5G
APOSOR0148-1GEA 163 EUR
APOSOR0148-1G APOSOR0148-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol
Formule: C₁₉H₂₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426055
Numéro CAS: 849021-34-7