Imprimer
5-Chloro-2-iodotoluène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0133-100G OR0133-25G
APOSOR0133-100GEA 97.3 EUR
APOSOR0133-100G APOSOR0133-25G
5-Chloro-2-iodotoluène
5-Chloro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₆ClI
Point d'ébullition: 120…122 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060665
Numéro CAS: 23399-70-4