Imprimer
Boc-Arg(NO₂)-OH
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Nα-Boc-Nomega-nitro-L-arginine
OR0122-100G OR0122-25G OR0122-500G
APOSOR0122-100GEA 227 EUR
APOSOR0122-100G APOSOR0122-25G APOSOR0122-500G
Boc-Arg(NO₂)-OH
Boc-Arg(NO₂)-OH
Formule: C₁₁H₂₁N₅O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065556
Numéro CAS: 2188-18-3