Imprimer
α,α'-Dibromo-p-xylène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Bis(bromométhyl)benzène
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 43.5 EUR
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
α,α'-Dibromo-p-xylène
α,α'-Dibromo-p-xylène
Formule: C₈H₈Br₂
Poids moléculaire: 263.96 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C/23mmHg
Point de fusion: 145…147 °C
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000182
Numéro CAS: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3448
ADR: 6.1 II