Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈Cl₂O₃ Point d'ébullition: 121…123 °C/249mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01934864 Numéro CAS: 34966-52-4 |