Imprimer
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bz-Arg-OEt.HCl, Nα-Benzoyl-L-arginine Ethyl Ester HCl
OR0094-100G OR0094-25G OR0094-10G
APOSOR0094-100GEA 249 EUR
APOSOR0094-100G APOSOR0094-25G APOSOR0094-10G
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₁₅H₂₂N₄O₃
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012579
Numéro CAS: 2645-08-1