Imprimer
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂S
Point de fusion: 252…255 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01075674
Numéro CAS: 98437-23-1