2-Amino-5-méthyl-4-phényl-3-thénoate d'éthyle 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₅NO₂S Point de fusion: 72…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01763475 Numéro CAS: 4815-37-6 |