Imprimer
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR0054-100G OR0054-25G OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA 1870 EUR
APOSOR0054-100G APOSOR0054-25G APOSOR0054-5G
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 2,3,4-trichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂Cl₄O₂S
Poids moléculaire: 279.96 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024871
Numéro CAS: 34732-09-7
UN: 3261
ADR: 8 III