1-Hexyne
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₀ Point d'ébullition: 71…72 °C Point de fusion: –132 °C Densité: 0,715 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009504 Numéro CAS: 693-02-7 EINECS: 211-736-9 UN: 3295 ADR: 3,II |