4-Nitro-o-anisidine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Méthoxy-4-nitroaniline
Formule:
C₇H₈N₂O₃ Point de fusion: 138…142 °C Densité: 1,211 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007363 Numéro CAS: 97-52-9 EINECS: 202-588-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...