Imprimer
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0037-100G OR0037-25G OR0037-500G
APOSOR0037-100GEA 24.8 EUR
APOSOR0037-100G APOSOR0037-25G APOSOR0037-500G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₂O₂
Point de fusion: 59…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191998
Numéro CAS: 37942-07-7