Imprimer
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0028-100G OR0028-25G OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA 284 EUR
APOSOR0028-100G APOSOR0028-25G APOSOR0028-5G
5-Chloro-2-nitrobenzamide
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Poids moléculaire: 200.58 g/mol
Point de fusion: 157…160 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017509
Numéro CAS: 40763-96-0