Imprimer
2-Chloro-4-méthoxyphénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0024-25G OR0024-5G
APOSOR0024-25GEA 29 EUR
APOSOR0024-25G APOSOR0024-5G
2-Chloro-4-méthoxyphénol
2-Chloro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇ClO₂
Point de fusion: 39…44 °C
Densité: 1,153 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070773
Numéro CAS: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3