Imprimer
Disulfure de bis(4-chlorophényle) 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(4-chlorophenyl) disulphide
OR0016-10G OR0016-50G
APOSOR0016-10GEA 26.1 EUR
APOSOR0016-10G APOSOR0016-50G
Disulfure de bis(4-chlorophényle) 98%
Disulfure de bis(4-chlorophényle)
Formule: C₁₂H₈Cl₂S₂
Point de fusion: 71…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013642
Numéro CAS: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2