2-(4-Aminophényl)ethanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Alcool 4-aminophénéthylique
Formule:
C₈H₁₁NO Point d'ébullition: 255 °C Point de fusion: 107…110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007922 Numéro CAS: 104-10-9 EINECS: 203-174-8 |