Imprimer
5-Amino-o-crésol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0011-100G OR0011-25G
APOSOR0011-100GEA 26.1 EUR
APOSOR0011-100G APOSOR0011-25G
5-Amino-o-crésol
5-Amino-o-crésol
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043922
Numéro CAS: 2835-95-2
EINECS: 220-618-6