Imprimer
Cuivre (I) thiocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN9847-250G IN9847-50G
APOSIN9847-250GEA 172 EUR
APOSIN9847-250G APOSIN9847-50G
Cuivre (I) thiocyanate
Cuivre (I) thiocyanate
Formule: CCuNS
Point de fusion: 1084 °C
Densité: 2,84 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010980
Numéro CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III