Imprimer
Zirconium 99,8%, en morceaux
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
IN3898-100G IN3898-25G
APOSIN3898-100GEA 0 EUR
APOSIN3898-100G APOSIN3898-25G
Zirconium 99,8%, en morceaux
Zirconium
Formule: Zr
Poids moléculaire: 91.22 g/mol
Point d'ébullition: 3580 °C
Point de fusion: 1852 °C
Densité: 6.506 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9