Imprimer
Zinc oxyde 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN3888-1KG IN3888-250G IN3888-5KG
APOSIN3888-1KGEA 151 EUR
APOSIN3888-1KG APOSIN3888-250G APOSIN3888-5KG
Zinc oxyde 99,9%
Zinc oxyde
Formule: ZnO
Point de fusion: 1975 °C
Densité: 5,606 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011300
Numéro CAS: 1314-13-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III