Imprimer
Zinc 99+%, spongieux
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN3874-1KG IN3874-5KG
APOSIN3874-1KGEA 148 EUR
APOSIN3874-1KG APOSIN3874-5KG
Zinc 99+%, spongieux
Zinc
Formule: Zn
Point d'ébullition: 908 °C
Point de fusion: 419 °C
Densité: 7,133 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011291
Numéro CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III