Imprimer
Ytterbium (III) oxyde 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ytterbium oxyde, Trioxyde de diytterbium, Oxyde d'ytterbium (III)
IN3811-10G IN3811-50G
APOSIN3811-10GEA 72.5 EUR
APOSIN3811-10G APOSIN3811-50G
Ytterbium (III) oxyde 99,9%
Ytterbium (III) oxyde
Formule: O₃Yb₂
Point de fusion: 2227 °C
Densité: 9,17 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011290
Numéro CAS: 1314-37-0
EINECS: 215-234-0