Imprimer
Dioxyde de titane rutile 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN3706-100G IN3706-25G IN3706-250G
APOSIN3706-100GEA 219 EUR
APOSIN3706-100G APOSIN3706-25G APOSIN3706-250G
Dioxyde de titane rutile 99.99%
Dioxyde de titane rutile
Formule: O₂Ti
Point d'ébullition: 2500…3000 °C
Point de fusion: 1855 °C
Densité: 4,26 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2