Imprimer

Etain (IV) sulfure 99,9%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Disulfure d'étain, Etain disulfure

IN3676-10G IN3676-5G
APOSIN3676-10GEA 190 EUR
APOSIN3676-10G APOSIN3676-5G
Etain (IV) sulfure 99,9%
Etain (IV) sulfure
Formule: S₂Sn
Poids moléculaire: 182.84
Point d'ébullition: 600 °C
Point de fusion: 600
Densité: 4.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049546
Numéro CAS: 1315-01-1
Indice Merck: 12,08936

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR