Imprimer
Etain 99.999%, en poudre –100 mesh
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN3628-250G IN3628-50G
APOSIN3628-250GEA 3980 EUR
APOSIN3628-250G APOSIN3628-50G
Etain 99.999%, en poudre –100 mesh
Etain
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C
Point de fusion: 231,9 °C
Densité: 7,29 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5