Imprimer
Oxyde de thulium (III) 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN3616-1G IN3616-5G
APOSIN3616-1GEA 0 EUR
APOSIN3616-1G APOSIN3616-5G
Oxyde de thulium (III) 99.99%
Oxyde de thulium (III)
Formule: O₃Tm₂
Point de fusion: 2425 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011285
Numéro CAS: 12036-44-1