Imprimer
Trinitrate de thulium pentahydraté 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thulium trinitrate pentahydrate
IN3607-1G IN3607-5G
APOSIN3607-1GEA 102 EUR
APOSIN3607-1G APOSIN3607-5G
Trinitrate de thulium pentahydraté 99,9%
Trinitrate de thulium pentahydraté
Formule: N₃O₉Tm·5H₂O
Poids moléculaire: 445.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149875
Numéro CAS: 36548-87-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II