Trichlorure de thulium, anhydre 99,9%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Cl₃Tm Point de fusion: 821 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011283 Numéro CAS: 13537-18-3 |