Imprimer
Terbium (III,IV) oxyde 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tetraterbium heptaoxide, Terbium oxide
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 261 EUR
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Terbium (III,IV) oxyde 99,9%
Terbium (III,IV) oxyde
Formule: O₇Tb₄
Poids moléculaire: 747.7 g/mol
Point de fusion: 2340 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083151
Numéro CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3