Imprimer
Chlorure de terbium (III), anhydre 99,9%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trichlorure de terbium
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 109 EUR
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Chlorure de terbium (III), anhydre 99,9%
Chlorure de terbium (III)
Formule: Cl₃Tb
Poids moléculaire: 265.28 g/mol
Point de fusion: 588 °C
Densité: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011258
Numéro CAS: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Indice Merck: 13,09087