Imprimer
Dioxyde de tellure 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN3446-100G IN3446-25G
APOSIN3446-100GEA 545 EUR
APOSIN3446-100G APOSIN3446-25G
Dioxyde de tellure 99.99%
Dioxyde de tellure
Formule: O₂Te
Poids moléculaire: 159.6 g/mol
Point d'ébullition: 1245 °C
Point de fusion: 733 °C
Densité: 5.8 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011263
Numéro CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Indice Merck: 14,09123