Imprimer
Éthanolate de tantale(V) 99.99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
IN3409-10G IN3409-50G
APOSIN3409-10GEA 161 EUR
APOSIN3409-10G APOSIN3409-50G
Éthanolate de tantale(V) 99.99%
Éthanolate de tantale(V)
Formule: C₁₀H₂₅O₅Ta
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049785
Numéro CAS: 6074-84-6
UN: 1993
ADR: 3,III