Imprimer
Tantale 99,98%, en poudre –60 mesh
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IN3400-100G IN3400-25G
APOSIN3400-100GEA 0 EUR
APOSIN3400-100G APOSIN3400-25G
Tantale 99,98%, en poudre –60 mesh
Tantale
Formule: Ta
Point d'ébullition: 5429 °C
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7