Imprimer
Strontium chlorure 99.999%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 261 EUR
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Strontium chlorure 99.999%
Strontium chlorure
Formule: Cl₂Sr
Point de fusion: 873 °C
Densité: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011249
Numéro CAS: 10476-85-4