Sodium métaperiodate 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium metaperiodate
Formule:
NaIO₄ Poids moléculaire: 213.89 g/mol Point d'ébullition: 300 Point de fusion: 300 °C (déc.) Densité: 4.174 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003534 Numéro CAS: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN: 3085 ADR: 5.1+8 I Indice Merck: 13,08714 |