Imprimer
Sodium bromure, anhydre 99.999%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 EUR
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Sodium bromure, anhydre 99.999%
Sodium bromure
Formule: NaBr
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 755 °C
Densité: 3,21 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003475
Numéro CAS: 7647-15-6